Learn More
Ácido 3,4,5-Trimetoxibenzoico, TRC
Código de producto. 30010883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010883 5 g 5 g
30012150 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010883 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7956405G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-41-2
Fórmula molecular C10 H12 O5
Peso molecular (g/mol) 212.2
Sinónimo 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid, Trimebutine Imp. B (EP), Trimethoprim Imp. J (EP), Benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid (ACI), Eudesmic acid, Gallic acid trimethyl ether, NSC 2525, Tri-O-methylgallic acid, Trimethylgallic acid
Nombre IUPAC ácido 3,4,5-trimetoxibenzoico
SMILES COc1cc(cc(OC)c1OC)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O5/c1-13-7-4-6(10(11)12)5-8(14-2)9(7)15-3/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.0685
Porcentaje de pureza >95%