Learn More
Ácido 3,4,5-Trimetoxibenzoico 8-(Dietilamino)octil Éster, Cloruro, TRC
Código de producto. 30455863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455863 50 mg 50 miligramos
30452847 500 mg -
30453483 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455863 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79565050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53464-72-5
Fórmula molecular C22 H37 N O5 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 431.99
Nombre IUPAC 8-(dietilamino)octil 3,4,5-trimetoxibenzoato;clorhidrato
SMILES Cl.CCN(CC)CCCCCCCCOC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid 8-(Diethylamino)octyl Ester, Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H37NO5.ClH/c1-6-23(7-2)14-12-10-8-9-11-13-15-28-22(24)18-16-19(25-3)21(27-5)20(17-18)26-4;/h16-17H,6-15H2,1-5H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.2439