Learn More
3,4,5-trimetoxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30456362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456362 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30456362 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7956355G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
CAS 86-81-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10H12O4
Cantidad 5 g
Sinónimo 3,4,5-Trimethoxy-benzaldehyde, NSC 16692
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O4/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1cc(C=O)cc(OC)c1OC
Nombre IUPAC 3,4,5-trimetoxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 196.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0736
Porcentaje de pureza >95