Learn More
3,4,5-trimetoxibenzaldehído-d3 (4-metoxi-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde 4-methoxy-d3 |
| CAS | 1219805-17-0 |
| Fórmula molecular | C10 2H3 H9 O4 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H12O4/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-6 H,1-3H3/i3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1c(OC)cc(C=O)cc1OC |
| Nombre IUPAC | 3,5-dimetoxi-4-(trideuteriometoxi)benzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 199.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.0924 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |