Learn More
3,4,5-trimetoxibenzaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10552151 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10552151 25 g Frasco de vidrio 25 g
10562151 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10742875 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10552151 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139910250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 86-81-7 | C10H12O4 | 196.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-81-7
Fórmula molecular C10H12O4
Peso molecular (g/mol) 196.2
Número MDL MFCD00003364
Clave InChI OPHQOIGEOHXOGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6858
Nombre IUPAC 3,4,5-trimetoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4, 5-Trimethoxybenzaldehyde
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 73.0°C to 76.0°C
Color Crema a blanco
Punto de ebullición 163.0°C to 165.0°C (10.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)3C6H2CHO
Cantidad 25 g
Beilstein 08, 391
Sinónimo benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy, unii-wl86yd76n6, tmba, benzaldehyde,3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy-benzaldehyde, pubchem8266, acmc-209qbj, 3,5-trimethoxybenzaldehyde, 2.3.4-trihyroxybenzaldehyde
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,toluene and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo o escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4