Learn More
3,4,5-Trimetoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11477287 25 g 25 g
11487287 100 g 100 g
11497287 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11477287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15038.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 86-81-7 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde is used in the synthesis of trimethoprim and psychedelic phenethylamines. Also it can also be used in the production of plastic additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,4,5-trimetoxibenzaldehído se utiliza en la síntesis de fenetilaminas psicodélicas y trimetoprima. También puede usarse en la producción de aditivos plásticos.
Solubilidad
Soluble en agua (1,49 mg/l a 25 °C), alcohol, tolueno, acetona y metanol.
Notas
Sensible al aire, almacenar lejos del aire. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-81-7
Fórmula molecular C10H12O4
Peso molecular (g/mol) 196.202
Número MDL MFCD00003364
Clave InChI OPHQOIGEOHXOGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6858
Nombre IUPAC 3,4,5-trimetoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Punto de fusión 73°C to 77°C
Punto de ebullición 163°C to 165°C (10 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 395163
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy, unii-wl86yd76n6, tmba, benzaldehyde,3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy-benzaldehyde, pubchem8266, acmc-209qbj, 3,5-trimethoxybenzaldehyde, 2.3.4-trihyroxybenzaldehyde
Información de solubilidad Soluble in water (1.49mg/L at 25°C),alcohol,toluene,acetone,and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.2
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde