Learn More
3,4,5-Trimetoxianilina, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11381347
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11381347 25 g 25 g
11371347 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11381347 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L01619.14
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 24313-88-0 | C9H13NO3 | 183.207 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24313-88-0
Fórmula molecular C9H13NO3
Peso molecular (g/mol) 183.207
Número MDL MFCD00008393
Clave InChI XEFRNCLPPFDWAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy aniline, 3,4,5-trimethoxybenzenamine, 3,4,5-trimethoxy-phenylamine, 3,4,5-trimethoxyphenylamine, 3,5-trimethoxyaniline, 3,4,5-trimethoxyanilin, acmc-1cdy7, intermediates-zcf02654, 3,4,5-trimethoxyaniline
PubChem CID 32285
Nombre IUPAC 3,4,5-trimetoxianilina
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)N
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trimethoxyaniline
Punto de fusión 110°C to 113°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 642919
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.