Learn More
3,4,5-Trimetoxianilina, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11371347 5 g 5 g
11381347 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11371347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01619.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 24313-88-0 | C9H13NO3 | 183.207 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24313-88-0
Fórmula molecular C9H13NO3
Peso molecular (g/mol) 183.207
Número MDL MFCD00008393
Clave InChI XEFRNCLPPFDWAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy aniline, 3,4,5-trimethoxybenzenamine, 3,4,5-trimethoxy-phenylamine, 3,4,5-trimethoxyphenylamine, 3,5-trimethoxyaniline, 3,4,5-trimethoxyanilin, acmc-1cdy7, intermediates-zcf02654, 3,4,5-trimethoxyaniline
PubChem CID 32285
Nombre IUPAC 3,4,5-trimetoxianilina
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trimethoxyaniline
Punto de fusión 110°C to 113°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 642919
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza ≥98%