Learn More
3',4',5'-Trimetoxiacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11302526 5 g 5 g
11312526 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302526 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06439.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1136-86-3 | C11H14O4 | 210.23 g/mol
3',4',5'-Trimethoxyacetophenone is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3′,4′,5′-trimetoxiacetofenona se utiliza en los campos agroquímicos, farmacéuticos y de colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes y las bases fuertes. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y bases fuertes. Evitar el calor excesivo y la exposición a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1136-86-3
Fórmula molecular C11H14O4
Peso molecular (g/mol) 210.23
Número MDL MFCD00008738
Clave InChI VUGQIIQFXCXZJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3',4',5'-trimethoxyacetophenone, 1-3,4,5-trimethoxyphenyl ethanone, 3,4,5-trimethoxyacetophenone, ethanone, 1-3,4,5-trimethoxyphenyl, 1-3,4,5-trimethoxyphenyl ethan-1-one, 3,4,5-trimethoxy acetophenone, pubchem22820, acmc-1c5os, 3,5-trimethoxy acetophenone, 1-acetyl-3,4,5-trimethoxybenzene
PubChem CID 14345
ChEBI CHEBI:86547
Nombre IUPAC 1-(3,4,5-trimetoxifenil)etanona
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1OC)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',4',5'-Trimethoxyacetophenone
Punto de fusión 79°C to 83°C
Punto de ebullición 173°C to 174°C (10 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1463133
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.23
Porcentaje de pureza 99%