Learn More
Ácido 3,4,5-trimetoxi-d9-benzoico, CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid-d9 |
| CAS | 84759-05-7 |
| Fórmula molecular | C10 D9 H3 O5 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Benzoic acid, 3,4,5-tri(methoxy-d3)- (9 CI), 3,4,5-Tri(methoxy-d3)benzoic acid, 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid-d9, 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid-D9 (trimethoxy-D9), Gallic acid tri(methyl-d3) ether, Tri(methyl-d3)gallic acid, 3,4,5-Trimethoxy-d9-benzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H12O5/c1-13-7-4-6(10(11)12)5-8(14-2)9(7)15-3/h4-5 H,1-3H3,(H,11,12)/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1cc(cc(OC([2 H])([2 H])[2 H])c1OC([2 H])([2 H])[2 H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,4,5-tris(trideuteriometoxi)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 221.255 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.125 g/mol |
| Show More |