Learn More
Ácido 3,4,5-Trihidroxicinnémico, TRC
Código de producto. 30457184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30457184 1 g 1 g
30450670 500 mg 500 miligramos
30454454 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457184 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8967731G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6093-59-0
Fórmula molecular C9H8O5
Peso molecular (g/mol) 196.16
Sinónimo NSC 153688, 3-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)-2-propenoic Acid
Nombre IUPAC (E)-3-(3,4,5-trihidroxifenil)prop-2-ácido enoico
SMILES OC(=O)\C=C\c1cc(O)c(O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trihydroxycinnamic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O5/c10-6-3-5(1-2-8(12)13)4-7(11)9(6)14/h1-4,10-11,14H,(H,12,13)/b2-1+
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0372