Learn More
3,4,5-ácido trihidroxibenzoico, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10040510 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Plastic powder jar
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10040510 100 g Plastic powder jar 100 GR
1 options
Código de producto. 10040510 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/3300/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 149-91-7
Punto de fusión 253°C
Color Yellow
Fórmula molecular C7H6O5
Número MDL MFCD00002510
Sinónimo gallic acid, gallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy, gallic acid, tech., galop, pyrogallol-5-carboxylic acid, kyselina gallova, 3,4,5-trihydroxybenzoate, ccris 5523, kyselina gallova czech
Clave InChI LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Nombre IUPAC ácido 3,4,5-trihidroxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 170.12
PubChem CID 370
ChEBI CHEBI:30778
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.12g/mol
Cantidad 100 g
Envase Plastic powder jar
Forma física Sólido en polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gallic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.