Learn More
Ácido 3,4,5-trihidroxibenzoico, anhidro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11451347 250 g 250 g
11441347 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11451347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24887.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.04€
    84.65€ / 250 g
    Ahorro 19.39€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 149-91-7 | C7H6O5 | 170.12 g/mol
Organic acid is used as a standard for determining phenols in the Folin-Ciocalteau assay3,4,5-Trihydroxybenzoic acid is used as a cyclooxygease inhibitor substance, which is found in plants. In analytical chemistry, it is used as a standard to determine phenol content in various analytes. It acts as a starting material for the preparation of psychedelic alkaloid mescaline. Further, it is used to produce polyesters based on phloretic acid and gallic acid. In addition to this, it is used in the preparation of its esters such as methyl gallate, ethyl gallate, propyl gallate, octyl gallate and doceyl gallate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido orgánico se utiliza como patrón para determinar los fenoles en el ensayo Folin-Ciocalteau3,4,5. El ácido trihidroxibenzoico se utiliza como sustancia inhibidora de la ciclooxigenasa, que se encuentra en las plantas. En la química analítica, se utiliza como estándar para determinar el contenido de fenol en diversos analitos. Actúa como material de partida para la preparación del alcaloide psicodélico mescalina. Además, se utiliza para producir poliésteres a base de ácido clorótico y ácido gálico. También se utiliza en la preparación de sus ésteres, como el galato de metilo, el galato de etilo, el galato de propilo, el galato de octilo y el galato de doceilo.
Solubilidad
soluble en agua, alcohol, éter, glicerol y acetona. Insoluble en benceno, cloroformo y éter de petróleo.
Notas
Higroscópico. Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, anhídridos ácidos, cloruros ácidos, metales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149-91-7
Fórmula molecular C7H6O5
Peso molecular (g/mol) 170.12
Número MDL MFCD00002510
Clave InChI LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gallic acid, gallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy, gallic acid, tech., galop, pyrogallol-5-carboxylic acid, kyselina gallova, 3,4,5-trihydroxybenzoate, ccris 5523, kyselina gallova czech
PubChem CID 370
ChEBI CHEBI:30778
Nombre IUPAC ácido 3,4,5-trihidroxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
Nombre de nota anhydrous
Punto de fusión ∼251°C (decomposition)
Densidad 1694
Cantidad 250 g
Beilstein 2050274
Sensibilidad Higroscópico; sensible a la luz
Índice Merck 144345
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,ether,glycerol and acetone. Insoluble in benzene,chloroform and petroleum ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.12
Porcentaje de pureza 0.99