Learn More
3,4,5-Trihidroxibenzamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409047 5 g 5 g
11419047 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11409047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20620.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 618-73-5 | C7H7NO4 | 169.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 618-73-5
Fórmula molecular C7H7NO4
Peso molecular (g/mol) 169.14
Número MDL MFCD00014800
Clave InChI RBQIPEJXQPQFJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gallamide, benzamide, 3,4,5-trihydroxy, gallamid, gallic acid amide, benzamide,4,5-trihydroxy, acmc-1b99c, 3,4,5-trihydroxy benzamide, benzamide,3,4,5-trihydroxy, 3,4,5-tris oxidanyl benzamide, 3,4,5-trihydroxybenzamide
PubChem CID 69256
Nombre IUPAC 3,4,5-Trihidroxibenzamida
SMILES NC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trihydroxybenzamide
Punto de fusión ∼240°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 2644549
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.14
Porcentaje de pureza 98%