Learn More
3,4,5-Trihidroxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30456420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456420 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30456420 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT795015100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
CAS 13677-79-7
Fórmula molecular C7 H6 O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo Benzaldehyde, 3,4,5-trihydroxy-, Gallaldehyde (7CI,8CI), 3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde, Gallic aldehyde, NSC 153692
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O4/c8-3-4-1-5(9)7(11)6(10)2-4/h1-3,9-11H
SMILES Oc1cc(C=O)cc(O)c1O
Nombre IUPAC 3,4,5-Trihidroxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 154.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0266