Learn More
Hidrato de 3,4,5-trihidroxibenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde Hydrate |
| CAS | 207742-88-9 |
| Fórmula molecular | C7H6O4 . H2O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O4.H2O/c8-3-4-1-5(9)7(11)6(10)2-4;/h1-3,9-11H;1H2 |
| SMILES | O.Oc1cc(C=O)cc(O)c1O |
| Nombre IUPAC | 3,4,5-trihidroxibenzaldehído; hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 172.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0372 |