Learn More
Ácido 3,4,5-trifluorocinámico, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11466746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11466746 1 g 1 g
11476746 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11466746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23894.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152152-19-7
Fórmula molecular C9H4F3O2
Peso molecular (g/mol) 201.13
Número MDL MFCD00083529
Clave InChI PHIWFMZBVZFEQJ-OWOJBTEDSA-M
Sinónimo 3,4,5-trifluorocinnamic acid, 2e-3-3,4,5-trifluorophenyl prop-2-enoic acid, 3-3,4,5-trifluoro-phenyl-acrylic acid, 3,4,5-trifluorocinnamicacid, pubchem4351, rarechem bk hw 0056, trans-3,4,5-trifluorocinnamic acid, e-3-3,4,5-trifluorophenyl acrylic acid, e-3-3,4,5-trifluorophenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-3,4,5-trifluorophenyl-, 2e
PubChem CID 5708779
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(3,4,5-trifluorofenil)prop-2-enoico
SMILES [O-]C(=O)\C=C\C1=CC(F)=C(F)C(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trifluorocinnamic acid
Punto de fusión 195°C to 199°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.13
Porcentaje de pureza ≥97%