Learn More
Bromuro de 3,4,5-trifluorobencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405157 1 g 1 g
11415157 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11405157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22578.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 220141-72-0 | C7H4BrF3 | 225.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 220141-72-0
Fórmula molecular C7H4BrF3
Peso molecular (g/mol) 225.01
Número MDL MFCD00083528
Clave InChI MPEKZIYOLQCWLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4,5-trifluorobenzyl bromide, 5-bromomethyl-1,2,3-trifluorobenzene, 3,4,5-trifluorobenzylbromide, alpha-bromo-3,4,5-trifluorotoluene, 3,4,5-trifluoro benzyl bromide, benzene, 5-bromomethyl-1,2,3-trifluoro, a-bromo-3,4,5-trifluorotoluene, pubchem4670, acmc-1cupe
PubChem CID 2777062
Nombre IUPAC 5-(Bromometil)-1,2,3-trifluorobenceno
SMILES FC1=CC(CBr)=CC(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trifluorobenzyl bromide
Densidad 1.689
Punto de ebullición 44°C to 46°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Índice de refracción 1.505
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 8680985
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.01
Porcentaje de pureza 97%