Learn More
Cloruro de 3,4,5-trifluorobenzoílo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11314066
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
11314066 1 g 1 g
11334066 250 mg 250 miligramos
11324066 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 11314066
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19188.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 177787-26-7
Fórmula molecular C7H2ClF3O
Peso molecular (g/mol) 194.537
Número MDL MFCD00083526
Clave InChI YRUNCQNKZIQTEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4,5-trifluorobenzoylchloride, benzoyl chloride,3,4,5-trifluoro, acmc-20ange, pubchem20778, 3,4,5-trifluorobenzoic acid chloride, 3,4,5-tris fluoranyl benzoyl chloride, 3,4,5-trifluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3,4,5-trifluoro-9ci
PubChem CID 2777023
Nombre IUPAC cloruro de 3,4,5-trifluorobenzoílo
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)F)F)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trifluorobenzoyl chloride
Índice de refracción 1.4898
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.54
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4,5-Trifluorobenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..