Learn More
3',4',5'-trifluoro-[1,1'-bifenil]-2-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3',4',5'-Trifluoro-[1,1'-biphenyl]-2-amine |
| CAS | 915416-45-4 |
| Fórmula molecular | C12H8F3N |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-(3,4,5-Trifluorophenyl)aniline, 3,4,5-Trifluoro-2'-aminobiphenyl, 3',4',5'-Trifluorobiphenyl-2-amine, 3',4',5'-Trifluorobiphenyl-2-ylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8F3N/c13-9-5-7(6-10(14)12(9)15)8-3-1-2-4-11(8)16/h1-6H,16H2 |
| SMILES | NC1=CC=CC=C1C2=CC(F)=C(F)C(F)=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 223.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0609 |