Learn More
Ácido 3,4,5-tricloroacético, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462197 25 g 25 g
11472197 100 g 100 g
11482197 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14157.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6970-19-0 | C13H18O5 | 254.282 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6970-19-0
Fórmula molecular C13H18O5
Peso molecular (g/mol) 254.282
Número MDL MFCD00002505
Clave InChI YCENSLDYFDZUMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid,3,4,5-triethoxy, benzoic acid, 3,4,5-triethoxy, 3,4,5-triethoxy benzoic acid, acmc-1b720
PubChem CID 81432
Nombre IUPAC Ácido 3,4,5-trietoxibenzoico
SMILES CCOC1=CC(=CC(=C1OCC)OCC)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Triethoxybenzoic acid
Punto de fusión 110°C to 113°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2659063
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.29
Porcentaje de pureza ≥98%