Learn More
3,4,5-Tricloropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434304 1 g 1 g
11444304 5 g 5 g
11454304 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434304 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12587.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 33216-52-3 | C5H2Cl3N | 182.428 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33216-52-3
Fórmula molecular C5H2Cl3N
Peso molecular (g/mol) 182.428
Número MDL MFCD00051685
Clave InChI KKWRVUBDCJQHBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 3,4,5-trichloro, 3,4,5-trichloro-pyridine, pubchem11021, acmc-209hzc, ksc497k5t, 3,4,5-trichloropyridine, 3,4,5-trichloro pyridine, 3,4,5-trichloropyridine 1g
PubChem CID 3786531
Nombre IUPAC 3,4,5-tricloropiridina
SMILES C1=C(C(=C(C=N1)Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trichloropyridine
Punto de fusión 70°C to 74°C
Punto de ebullición 213°C to 215°C
Cantidad 1 g
Beilstein 120542
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.44
Porcentaje de pureza 98%