Learn More
3,4,5-Tricloropiridina, 98 %, Acros Organics™
Código de producto. 15432242 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15432242 25 g 25 g
15412242 1 g 1 g
15422242 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15432242 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458210250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 33216-52-3
Fórmula molecular C5H2Cl3N
Peso molecular (g/mol) 182.44
Clave InChI KKWRVUBDCJQHBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 3,4,5-trichloro, 3,4,5-trichloro-pyridine, pubchem11021, acmc-209hzc, ksc497k5t, 3,4,5-trichloropyridine, 3,4,5-trichloro pyridine, 3,4,5-trichloropyridine 1g
PubChem CID 3786531
Nombre IUPAC 3,4,5-tricloropiridina
SMILES C1=C(C(=C(C=N1)Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trichloropyridine
Punto de fusión 72.0°C to 73.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.44
Porcentaje de pureza 98%