Learn More
3,4,5-Tricloropiridazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15585866 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15585866 5 g 5 g
15575866 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15585866 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 160590050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14161-11-6 | C4HCl3N2 | 183.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14161-11-6
Fórmula molecular C4HCl3N2
Peso molecular (g/mol) 183.42
Clave InChI GBAOOJAWDCNOGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridazine, 3,4,5-trichloro, 3,4,5-trichloro-pyridazine, trichloropyridazine, ksc493s5t, gbaoojawdcnogo-uhfffaoysa, pyridazine,3,4,5-trichloro, 3,4,5-trichloro-1,2-diazine
PubChem CID 70111
Nombre IUPAC 3,4,5-tricloropiridazina
SMILES C1=C(C(=C(N=N1)Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trichloropyridazine
Punto de fusión 54.0°C to 61.0°C
Punto de ebullición 117.0°C to 118.0°C (14.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.42
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4,5-Trichloropyridazine, 98%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.