Learn More
Ácido 3,4,5-triclorofenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4,5-Trichlorophenylboronic Acid |
| CAS | 862248-93-9 |
| Fórmula molecular | C6H4BO2Cl3 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4BCl3O2/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,11-12H |
| SMILES | C1=C(C=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)B(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (3,4,5-triclorofenil)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 225.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.94 |