Learn More
3,4,5-triclorofenol, TRC
Código de producto. 30450076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30450076 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30450076 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7745851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trichlorophenol
CAS 609-19-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 H3 Cl3 O
Cantidad 1 g
Sinónimo Phenol','3,4,5-trichloro-, 3,4,5-Trichlorophenol, NSC 243667
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3Cl3O/c7-4-1-3(10)2-5(8)6(4)9/h1-2,10H
SMILES Oc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 3,4,5-triclorofenol
Peso molecular (g/mol) 197.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.9249
Porcentaje de pureza >95