Learn More
3,4,5-tricloronitrobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4,5-Trichloronitrobenzene |
| CAS | 20098-48-0 |
| Fórmula molecular | C6H2Cl3NO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,2,3-Trichloro-5-nitrobenzene, 3,4,5-Trichloronitrobenzene, NSC 523881 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H2Cl3NO2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 1,2,3-tricloro-5-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 226.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.9151 |