Learn More
3,4,5-Triclorocatechol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4,5-Trichlorocatechol |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Cl3O2/c7-2-1-3(10)6(11)5(9)4(2)8/h1,10-11H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.9199 |