Learn More
3,4,5-Triclorobenzotrifluoruro, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 3,4,5-Trichlorobenzotrifluoride |
| Punto de fusión | -10°C |
| Densidad | 1.6 |
| Punto de ebullición | 200°C to 202°C |
| Temperatura de inflamación | 98°C (208°F) |
| Índice de refracción | 1.5 00 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 2212413 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.46 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.