Learn More
3,4,5-tribromotolueno, TRC
Código de producto. 30455890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455890 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30455890 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7726232.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Tribromotoluene
CAS 73557-59-2
Fórmula molecular C7H5Br3
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo Benzene','1,2,3-tribromo-5-methyl- (9CI','ACI), 1,2,3-Tribromo-5-methylbenzene (ACI), Toluene','3,4,5-tribromo- (5CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5Br3/c1-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3H,1H3
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)Br)Br)Br
Peso molecular (g/mol) 328.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.7941