Learn More
3,4,5-tribromotolueno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4,5-Tribromotoluene |
| CAS | 73557-59-2 |
| Fórmula molecular | C7H5Br3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Benzene','1,2,3-tribromo-5-methyl- (9CI','ACI), 1,2,3-Tribromo-5-methylbenzene (ACI), Toluene','3,4,5-tribromo- (5CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5Br3/c1-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3H,1H3 |
| SMILES | CC1=CC(=C(C(=C1)Br)Br)Br |
| Peso molecular (g/mol) | 328.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.7941 |