Learn More
3,4,5-Tribromo-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419902
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419902 25 g 25 g
11409902 5 g 5 g
11429902 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11419902 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12031.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 17635-44-8 | C3HBr3N2 | 304.767 g/mol
2,4,5-Tribromoimidazole(2,4,5-TBI) on condensation with sugar precursors yields 2,4,5-TBI nucleosides. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4,5-tribromoimidazol(2,4,5-TBI) en condensación con precursores de azúcar produce nucleósidos 2,4,5-TBI. Es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17635-44-8
Fórmula molecular C3HBr3N2
Peso molecular (g/mol) 304.767
Número MDL MFCD00040248
Clave InChI TXQKCKQJBGFUBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4,5-tribromopyrazole, 1h-pyrazole, 3,4,5-tribromo, pyrazole, 3,4,5-tribromo, acmc-1c9yo, 3,4,5-tribromo pyrazole, ksc497i1h, #, 3,4,5-tribromo-1h-pyrazole 5g
PubChem CID 627674
Nombre IUPAC 3,4,5-tribromo-1H-pirazol
SMILES C1(=C(NN=C1Br)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole
Punto de fusión 184°C to 188°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 113501
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in Chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.78
Porcentaje de pureza 97%