Learn More
Bromuro de 3-(4,5-dimetil-2-tazolil)-2,5-difenil-2H-tetrazolio, ∽ 98 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11399079 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
21 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399079 1 g 21 g
11319089 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399079 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210222701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    97.65€ / 21 g
    Ahorro 5.35€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
CAS 298-93-1
Fórmula molecular C18H16BrN5S
Peso molecular (g/mol) 414.33
Número MDL MFCD00011964,MFCD00066662
Clave InChI AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo thiazolyl blue, thiazolyl blue tetrazolium bromide, mmt tetrazolium, methylthiazoletetrazolium, mtt, thiazolyl blue monotetrazolium, thiazole blue, 3-4,5-dimethylthiazol-2-yl-2,5-diphenyltetrazolium bromide, mtt van, unii-euy85h477i
PubChem CID 64965
ChEBI CHEBI:53233
SMILES [Br-].CC1=C(C)N=C(S1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4, 5-Dimethyl-2-thazolyl)-2, 5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide
Color Naranja-amarillo
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 2-(3,5-difeniltetrazol-2-io-2-il)-4,5-dimetil-1,3-tiazol; bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.32
Porcentaje de pureza ∼98%
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(4,5-Dimethylthiazolyl-2)-2,5-diphenyl Tetrazolium Bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(4,5-Dimethylthiazolyl-2)-2,5-diphenylTetrazolium Bromide