Learn More
3-(4,5-Dihidro-3H-pirrol-2-il)piridina (miosmina), Mikromol™
Código de producto. 17982356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17982356 100 mg 100 miligramos
17982266 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17982356 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0517.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-(4,5-Dihidro-3H-pirrol-2-il)piridina (miosmina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Myosmine
CAS 532-12-7
Nombres de analitos o componentes Myosmine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H10 N2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Nicotine Imp. D (EP), Nicotine USP Related Compound D, Nicotine USP RC D, Pyridine, 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)-, Pyridine, 3-(1-pyrrolin-2-yl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(3-Pyridyl)-1-pyrroline, Myosmine, Nicotine Related Compound D, Nicotine Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7H,2,4,6H2
SMILES C1CN=C(C1)c2cccnc2
Nombre IUPAC 3-(3,4-dihidro-2H-pirrol-5-il)piridina
Peso molecular (g/mol) 146.19
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 146,0844 g/mol