Learn More
3-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-ilsulfanil)-1H-indol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylsulfanyl)-1H-indole |
| CAS | 62882-99-9 |
| Fórmula molecular | C11 H11 N3 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylsulfanyl)-1H-indole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11N3S/c1-2-4-9-8(3-1)10(7-14-9)15-11-12-5-6-13-11/h1-4,7,14H,5-6H2,(H,12,13) |
| SMILES | C1CN=C(N1)Sc2c[nH]c3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | 3-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-ilsulfanil)-1H-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 217.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.067 |