Learn More
3'-[4-(5-Cloro-2,3-dihidro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-il)-1-piperidinil]propil domperidina (impureza de domperidina F), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Bis[3-[4-(5-chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)piperidin-1-yl]propyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one |
| CAS | 1391053-55-6 |
| Fórmula molecular | C37 H42 Cl2 N8 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,3-Bis[3-[4-(5-chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)piperidin-1-yl]propyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Domperidone Imp. F (EP), 2H-Benzimidazol-2-one, 1,3-bis[3-[4-(5-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)-1-piperidinyl]propyl]-1,3-dihydro- (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C37H42Cl2N8O3/c38-25-7-9-31-29(23-25)40-35(48)46(31)27-11-19-42(20-12-27)15-3-17-44-33-5-1-2-6-34(33)45(37(44)50)18-4-16-43-21-13-28(14-22-43)47-32-10-8-26(39)24-30(32)41-36(47)49/h1-2,5-10,23-24,27-28H,3-4,11-22H2,(H,40,48)(H,41,49) |
| SMILES | Clc1ccc2N(C3CCN(CCCN4C(=O)N(CCCN5CCC(CC5)N6C(=O)Nc7cc(Cl)ccc67)c8ccccc48)CC3)C(=O)Nc2c1 |
| Nombre IUPAC | 1,3-bis[3-[4-(5-cloro-2-oxo-3H-bencimidazol-1-il)piperidin-1-il]propil]bencimidazol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 717.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 716.2757 |