Learn More
3',4',5,7-Tetrametoxiflavona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11323556 100 mg 100 miligramos
11313556 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11323556 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14496.MC
Añadir a la cesta
CAS: 855-97-0 | C19H18O6 | 342.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 855-97-0
Fórmula molecular C19H18O6
Peso molecular (g/mol) 342.35
Número MDL MFCD00017558
Clave InChI CLXVBVLQKLQNRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3',4',5,7-tetramethoxyflavone, luteolin tetramethyl ether, tetramethoxyluteolin, 5,7,3',4'-tetramethylluteolin, tetramethylluteolin, 2-3,4-dimethoxyphenyl-5,7-dimethoxy-4h-chromen-4-one, luteolin tetramethylether, 2-3,4-dimethoxyphenyl-5,7-dimethoxychromen-4-one, luteolin 5,7,3',4'-tetramethyl ether, 4h-1-benzopyran-4-one, 2-3,4-dimethoxyphenyl-5,7-dimethoxy
PubChem CID 631170
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimetoxifenil)-5,7-dimetoxicromen-4-ona
SMILES COC1=CC(OC)=C2C(=O)C=C(OC2=C1)C1=CC=C(OC)C(OC)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',4',5,7-Tetramethoxyflavone
Punto de fusión 193°C to 197°C
Cantidad 100 mg
Beilstein 336320
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.35
Porcentaje de pureza 97%