Learn More
3',4',5,7-tetrahidroxiflavona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11379035 100 mg 100 miligramos
11369035 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379035 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14186.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.76€
    77.65€ / 100 miligramos
    Ahorro 17.11€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 491-70-3 | C15H10O6 | 286.239 g/mol
3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone is used as an apoptosis inducer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3′,4′,5,7-tetrahidroxiflavona se utiliza como inductor de apoptosis.
Solubilidad
Soluble en soluciones alcalinas acuosas (1,4 mg/ml), etanol (∼5 mg/ml), dimetilsulfóxido (7 mg/ml), 1 eq. Hidróxido sódico (5 mM), dimetilformamida (∼20 mg/ml), agua (1 mg/ml) a 25 °C y metanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2 a 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 491-70-3
Fórmula molecular C15H10O6
Peso molecular (g/mol) 286.239
Número MDL MFCD00017309
Clave InChI IQPNAANSBPBGFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo luteolin, 3',4',5,7-tetrahydroxyflavone, 2-3,4-dihydroxyphenyl-5,7-dihydroxy-4h-chromen-4-one, digitoflavone, luteolol, flacitran, luteoline, weld lake, cyanidenon 1470, salifazide
PubChem CID 5280445
ChEBI CHEBI:15864
Nombre IUPAC 2-(3,4-dihidroxifenil)-5,7-dihidroxicromen-4-ona
SMILES C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone
Punto de fusión >300°C
Cantidad 100 mg
Beilstein 292084
Índice Merck 14,5614
Información de solubilidad Soluble in aqueous alkaline solutions (1.4mg/ml),ethanol (∽5mg/ml),dimethyl sulfoxide (7mg/ml),1eq. Sodium hydroxide (5 mM),dimethylformamide (∽20mg/ml),water (1mg/ml) at 25°C and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.24
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone