Learn More
3,4,5,6-Tetrahidrouridina (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4,5,6-Tetrahydrouridine |
| CAS | 18771-50-1 |
| Fórmula molecular | C9 H16 N2 O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Tetrahydro-4-hydroxy-1-β-D-ribofuranosyl-2(1H)-pyrimidinone, 1-(β-D-Ribofuranosyl)-4-hydroxytetrahydro-1(1H)-pyrimidinone, NSC 112907, Tetrahydrouridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h4-8,12-15H,1-3H2,(H,10,16)/t4-,5?,6-,7-,8-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2CCC(O)NC2=O |
| Nombre IUPAC | 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-4-hidroxi-1,3-diazinan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 248.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.1008 |