Learn More
3,4,5,6-Tetrahidrouridina (> 80%), CTR
Código de producto. 30457256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457256 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457256 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT31025010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5,6-Tetrahydrouridine
CAS 18771-50-1
Fórmula molecular C9 H16 N2 O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo Tetrahydro-4-hydroxy-1-β-D-ribofuranosyl-2(1H)-pyrimidinone, 1-(β-D-Ribofuranosyl)-4-hydroxytetrahydro-1(1H)-pyrimidinone, NSC 112907, Tetrahydrouridine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h4-8,12-15H,1-3H2,(H,10,16)/t4-,5?,6-,7-,8-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2CCC(O)NC2=O
Nombre IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-4-hidroxi-1,3-diazinan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 248.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1008