Learn More
Ácido 3,4,5,6-tetracloropiridin-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378756 5 g 5 g
11388756 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378756 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19450.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10469-09-7 | C6HCl4NO2 | 260.88 g/mol
3,4,5,6-Tetrachloropyridine-2-carboxylic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceutical and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3,4,5,6-tetracloropiridina-2-carboxílico es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, farmacéutica y colorante.
Solubilidad
Soluble en DMSO, metanol. Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con los agentes oxidantes. Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10469-09-7
Fórmula molecular C6HCl4NO2
Peso molecular (g/mol) 260.88
Número MDL MFCD00185833
Clave InChI GXFRQLQUKBSYQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4,5,6-tetrachloropicolinic acid, tetrachloropicolinic acid, tetrachloropyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3,4,5,6-tetrachloro, unii-7e9zn8ab09, 3,4,5,6-tetrachloro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 3,4,5,6-tetrachloro, tetrachloropyridine-2-carboxylicacid, dsstox_cid_24509, dsstox_rid_80279
PubChem CID 82646
Nombre IUPAC ácido 3,4,5,6-tetracloropiridin-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=NC(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5,6-Tetrachloropyridine-2-carboxylic acid
Punto de fusión 171°C to 173°C
Cantidad 5 g
Beilstein 479080
Información de solubilidad Soluble in DMSO,Methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.89
Porcentaje de pureza 98%