Learn More
3,4,5,6-tetra-O-acetil mioinositol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4,5,6-Tetra-O-acetyl myo-Inositol |
| CAS | 90366-30-6 |
| Fórmula molecular | C14H20O10 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,4,5,6-Tetraacetate myo-Inositol, 1,4,5,6-Tetraacetate DL-myo-Inositol, NSC 269405 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20O10/c1-5(15)21-11-9(19)10(20)12(22-6(2)16)14(24-8(4)18)13(11)23-7(3)17/h9-14,19-20H,1-4H3/t9-,10+,11-,12-,13+,14+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(1S,2R,3R,4S,5S,6R)-2,3,4-triacetiloxi-5,6-dihidroxiciclohexilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 348.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.1056 |