Learn More
3,4,5,6-Tetra-O-acetil mio-inositol-1,2-tiocarbonato, TRC
Código de producto. 30412887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30412887 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30412887 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT282980500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5,6-Tetra-O-acetyl-myo-inositol-1,2-thiocarbonate
CAS 25348-62-3
Fórmula molecular C15H18O10S
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18O10S/c1-5(16)20-9-10(21-6(2)17)12(23-8(4)19)14-13(24-15(26)25-14)11(9)22-7(3)18/h9-14H,1-4H3/t9-,10-,11+,12+,13-,14+/m0/s1
SMILES CC(=O)O[C@H]1[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]2OC(=S)O[C@@H]2[C@@H]1OC(=O)C
Nombre IUPAC [(3aS,4R,5S,6S,7R,7aR)-5,6,7-triacetiloxi-2-sulfaniliden-3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-1,3-benzodioxol-4-il]acetato
Peso molecular (g/mol) 390.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.0621