Learn More
3,4,5,6,7,8-Hexahidrocumarina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324954 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324954 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14194300AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexahydrocoumarin
CAS 700-82-3
Nombres de analitos o componentes Hexahydrocoumarin
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C9 H12 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Coumarin, 3,4,5,6,7,8-hexahydro- (6CI,7CI,8CI), 3,4,5,6,7,8-Hexahydro-2H-1-benzopyran-2-one, 1-Cyclohexene-1-propanoic acid, 2-hydroxy-, Δ-lactone, 3,4,5,6,7,8-Hexahydrocoumarin, Hexahydrocoumarin, Δ-1,6-2-Oxabicyclo(4.4.0)decen-3-one
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H2
SMILES O=C1CCC2=C(CCCC2)O1
Nombre IUPAC 3,4,5,6,7,8-hexahidrocromen-2-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 152.19
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0837 g/mol