Learn More
3',4',5',5,7-pentametoxiflavanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3',4',5',5,7-Pentamethoxyflavanone |
| CAS | 479672-30-5 |
| Fórmula molecular | C20 H22 O7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3,4,5,5,7-Pentamethoxyflavanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H22O7/c1-22-12-8-15(23-2)19-13(21)10-14(27-16(19)9-12)11-6-17(24-3)20(26-5)18(7-11)25-4/h6-9,14H,10H2,1-5H3 |
| SMILES | COc1cc(OC)c2C(=O)CC(Oc2c1)c3cc(OC)c(OC)c(OC)c3 |
| Nombre IUPAC | 5,7-dimetoxi-2-(3,4,5-trimetoxifenil)-2,3-dihidrocromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 374.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 374.1366 |