Learn More
(3β ,4α ,5α)-3,4-Dihidroxiandrostan-17-ona, TRC
Código de producto. 30384922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30384922 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30384922 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4501081MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3beta,4alpha,5alpha)-3,4-Dihydroxyandrostan-17-one
CAS 59580-81-3
Fórmula molecular C19H30O3
Cantidad 1 mg
Sinónimo Androstan-17-one, 3,4-dihydroxy-, (3β,4α,5α)- (9CI, ACI), (3β,4α,5α)-3,4-Dihydroxyandrostan-17-one (ACI), 3β,4α-Dihydroxy-5α-androstan-17-one, (4α)-4-Hydroxyepiandrosterone
Fórmula InChI InChI=1S/C19H30O3/c1-18-10-8-15(20)17(22)14(18)4-3-11-12-5-6-16(21)19(12,2)9-7-13(11)18/h11-15,17,20,22H,3-10H2,1-2H3/t11-,12-,13-,14-,15-,17-,18+,19-/m0/s1
SMILES O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@]([C@@]3([H])CC[C@@]2([H])[C@@H]1O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CCC4=O
Peso molecular (g/mol) 306.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.2195