Learn More
(-)-3,4,4a,5,6,10b-hexahidro-2H-nafto[1,2-b][1,4]oxazin-9-ol, clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-3,4,4a,5,6,10b-Hexahydro-2H-naphtho[1,2-b][1,4]oxazin-9-ol, Hydrochloride |
| CAS | 1322623-41-5 |
| Fórmula molecular | C12 H15 N O2 . HCl |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (4aS,10bS)-3,4,4a,5,6,10b-hexahydro-2H-Naphth[1,2-b]-1,4-oxazin-9-ol, Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15NO2.ClH/c14-9-3-1-8-2-4-11-12(10(8)7-9)15-6-5-13-11;/h1,3,7,11-14H,2,4-6H2;1H/t11-,12-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.Oc1ccc2CC[C@@H]3NCCO[C@H]3c2c1 |
| Nombre IUPAC | (4aS,10bS)-3,4,4a,5,6,10b-hexahidro-2H-benzo[h][1,4]benzoxazin-9-ol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 241.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.087 |