Learn More
(+)-3,4,4a,5,6,10b-Hexahidro-2H-nafto[1,2-b][1,4]oxazina-9-ol Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30135600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135600 2.5 mg 2.50 miligramo
30133688 25 mg 25 miligramos
30008401 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135600 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2940752.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 858517-21-2
Fórmula molecular C12 H15 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 241.71
Nombre IUPAC (4aR,10bR)-3,4,4a,5,6,10b-hexahidro-2H-benzo[h][1,4]benzoxina-9-ol; Cloruro
SMILES Cl.Oc1ccc2CC[C@H]3NCCO[C@@H]3c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-3,4,4a,5,6,10b-Hexahydro-2H-naphtho[1,2-b][1,4]oxazin-9-ol hydrochloride
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO2.ClH/c14-9-3-1-8-2-4-11-12(10(8)7-9)15-6-5-13-11;/h1,3,7,11-14H,2,4-6H2;1H/t11-,12-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.087