Learn More
3,4,4'-triclorocarbbaniluro (Triclocarban), TRC
Código de producto. 30451364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30451364 1 g
30449126 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30451364 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7742001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 101-20-2
Fórmula molecular C13 H9 Cl3 N2 O
Peso molecular (g/mol) 315.58
Sinónimo Urea, N-(4-chlorophenyl)-N'-(3,4-dichlorophenyl)-, Carbanilide, 3,4,4'-trichloro- (6CI,7CI,8CI), N-(4-Chlorophenyl)-N'-(3,4-dichlorophenyl)urea, 1-(4-Chlorophenyl)-3-(3,4-dichlorophenyl) urea, 3,4,4'-Trichlorocarbanilide, 3,4,4'-Trichlorodiphenylurea, 3-(4-Chlorophenyl)-1-(3,4-dichlorophenyl)urea, Cusiter, Cuticura, Cutisan, ENT 26925, Genoface, N-(3,4-Dichlorophenyl)-N'-(4-chlorophenyl)urea, NSC 72005, Preventol SB, Preventol SB extra, Procutene, Solubacter, TCC, Trichlorocarban, Triclocarban
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)-3-(3,4-diclorofenil)urea
SMILES Clc1ccc(NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2)cc1
Specifications
Nombre del producto químico o material Triclocarban
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9Cl3N2O/c14-8-1-3-9(4-2-8)17-13(19)18-10-5-6-11(15)12(16)7-10/h1-7H,(H2,17,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.978
Porcentaje de pureza >95%