Learn More
3,4,4'-Triclorobifenil-2',3',5',6'-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4,4'-Trichlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4 |
| CAS | 1276197-27-3 |
| Fórmula molecular | C12 D4 H3 Cl3 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 3,4,4'-Trichlorobiphenyl-2',3',5',6'-d4, 3,4,4'-Trichloro-1,1'-biphenyl-2',3',5',6'-d4, 3,4,4'-Trichlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4, CB 37-D4, PCB 37-d4, 3,4,4'-TriCB-2',3',5',6'-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H7Cl3/c13-10-4-1-8(2-5-10)9-3-6-11(14)12(15)7-9/h1-7 H/i1D,2 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1Cl)c2ccc(Cl)c(Cl)c2 |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2,3,5,6-tetradeuterio-4-(3,4-diclorofenil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 261.5676 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.9864 g/mol |
| Mostrar más |